(±)-4-Phényl-2-butanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451309-100G OR451309-25G OR451309-500G
APOSOR451309-100GEA 163 EUR InStock
APOSOR451309-100G APOSOR451309-25G APOSOR451309-500G
(±)-4-Phényl-2-butanol 98%
(±)-4-Phényl-2-butanol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH(OH)CH₃
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Densité: 0.97 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044349
Numéro CAS: 2344-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité