6-Phénylhexane-1-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR451311-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR451311-1G APOSOR451311-10G APOSOR451311-5G
6-Phénylhexane-1-ol 98%
6-Phénylhexane-1-ol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014063
Numéro CAS: 2430-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité