Méthylsulfonylacétone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)propanone
OR451312-100G OR451312-25G OR451312-5G
APOSOR451312-100GEA 557 EUR InStock
APOSOR451312-100G APOSOR451312-25G APOSOR451312-5G
Méthylsulfonylacétone 98+%
Methylsulphonylacetone
Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014745
Numéro CAS: 5000-46-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité