Cinnamamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cinnamamide (Predominantly trans)
OR451314-100G OR451314-500G
APOSOR451314-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR451314-100G APOSOR451314-500G
Cinnamamide 97%
Cinnamamide
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,177 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008033
Numéro CAS: 621-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité