2,6-Diméthylthiophénol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol
OR451316-100G OR451316-25G OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA 365 EUR InStock
APOSOR451316-100G APOSOR451316-25G APOSOR451316-5G
2,6-Diméthylthiophénol 95+%
2,6-Diméthylthiophénol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C
Densité: 1.038 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010021
Numéro CAS: 118-72-9
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité