Furfuryl methyl sulphide 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-((Methylthio)methyl)furan
OR451317-100G OR451317-25G
APOSOR451317-100GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR451317-100G APOSOR451317-25G
Furfuryl methyl sulphide 97+%
Furfuryl methyl sulphide
Formule: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Point d'ébullition: 64…65 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009604
Numéro CAS: 1438-91-1
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité