1,6-Hexanedithiol 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,6-Dimercaptohexane
OR451319-100G OR451319-25G OR451319-500G
APOSOR451319-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR451319-100G APOSOR451319-25G APOSOR451319-500G
1,6-Hexanedithiol 97+%
1,6-Hexanedithiol
Formule: C₆H₁₄S₂
MW: 150,31 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004910
Numéro CAS: 1191-43-1
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité