Alcool 2,4-diméthylbenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 108 EUR InStock
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
Alcool 2,4-diméthylbenzylique 97%
Alcool 2,4-diméthylbenzylique
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C
Point de fusion: 25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004624
Numéro CAS: 16308-92-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité