2-Phényléthanethiol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenethyl mercaptan
OR451326-100G OR451326-250G OR451326-25G OR451326-500G
APOSOR451326-100GEA 192 EUR InStock
APOSOR451326-100G APOSOR451326-250G APOSOR451326-25G APOSOR451326-500G
2-Phényléthanethiol 95%
2-Phényléthanethiol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,2300 g/mol
Point d'ébullition: 217…218 °C
Densité: 1.032 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004891
Numéro CAS: 4410-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité