2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Di(thiophen-2-yl)disulphane, Di(2-thienyl) Disulphide
OR451331-1G OR451331-25G OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR451331-1G APOSOR451331-25G APOSOR451331-5G
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
2,2'-Dithienyl disulphide
Formule: C₈H₆S₄
MW: 230,38 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C
Point de fusion: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066333
Numéro CAS: 6911-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité