1,8-Naphthyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 207 EUR InStock
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Formule: C₈H₆N₂
MW: 130,1466 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059751
Numéro CAS: 254-60-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité