(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451406-1G OR451406-5G
APOSOR451406-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR451406-1G APOSOR451406-5G
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
(5-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419599
Numéro CAS: 180741-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité