4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451415-1G OR451415-5G
APOSOR451415-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR451415-1G APOSOR451415-5G
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035504
Numéro CAS: 6321-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité