4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451435-1G OR451435-25G OR451435-5G
APOSOR451435-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR451435-1G APOSOR451435-25G APOSOR451435-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03419804
Numéro CAS: 1001519-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité