4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR451458-1G OR451458-5G
APOSOR451458-1GEA 172 EUR InStock
APOSOR451458-1G APOSOR451458-5G
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
4-Aminopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carbonitrile
Formule: C₆H₄N₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03829962
Numéro CAS: 58390-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité