4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène 98%
4-Bromo-1,3-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Point d'ébullition: 153…155 °C/18mmHg
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.507 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009844
Numéro CAS: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité