2-Bromo-5-chlorothiophène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4520-100G OR4520-25G OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA 120 EUR InStock
APOSOR4520-100G APOSOR4520-25G APOSOR4520-5G
2-Bromo-5-chlorothiophène 98%
2-Bromo-5-chlorothiophène
Formule: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C/18mmHg
Densité: 1.803 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014523
Numéro CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité