Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Boc-D-Phe(4-OMe)-OH, N-Boc-4-methoxy-D-phenylalanine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxy-D-phenylalanine
OR452000-25G OR452000-5G
APOSOR452000-25GEA 336 EUR InStock
APOSOR452000-25G APOSOR452000-5G
Boc-D-Tyr(ME)-OH 97%
Boc-D-Tyr(ME)-OH
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295,335 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065604
Numéro CAS: 68856-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité