Boc-DL-β-leucine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Boc-amino)-4-methylpentanoic acid, DL-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid, Boc-DL-β-HoVal-OH
OR452041-1G
APOSOR452041-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR452041-1G
Boc-DL-β-leucine 97%
Boc-DL-beta-leucine
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258127
Numéro CAS: 248924-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité