4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452063-1G OR452063-250MG
APOSOR452063-1GEA 503 EUR InStock
APOSOR452063-1G APOSOR452063-250MG
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid 97%
4-(3-Chlorophenoxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₉ClO₃
MW: 248,67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11122181
Numéro CAS: 1145-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité