3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR452066-1G OR452066-25G OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA 127 EUR InStock
APOSOR452066-1G APOSOR452066-25G APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₁H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00598205
Numéro CAS: 22174-29-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité