Bromure de 2-méthylphénéthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-methylbenzene
OR452071-5G
APOSOR452071-5GEA 253 EUR InStock
APOSOR452071-5G
Bromure de 2-méthylphénéthyle 95%
Bromure de 2-méthylphénéthyle
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117467
Numéro CAS: 16793-90-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité