N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR452082-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR452082-1G APOSOR452082-5G APOSOR452082-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-leucine hydrate
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038294
Numéro CAS: 16937-99-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité