N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Z-Cystine-OH)₂, (Z-Cys-OH)2, N,N'-Di-Cbz-L-cystine, N,N'-Dibenzyloxycarbonyl-L-cystine
OR452094-25G OR452094-100G
APOSOR452094-25GEA 42.2 EUR InStock
APOSOR452094-25G APOSOR452094-100G
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine 97%
N,N'-Dicarbobenzoxy-L-cystine
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈S₂
MW: 508,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022030
Numéro CAS: 6968-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité