1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Benzoylpiperidine-2-carboxylic acid
OR452128-1G OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA 121 EUR InStock
APOSOR452128-1G APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02211013
Numéro CAS: 78348-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité