mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR452155-5GEA 257 EUR InStock
APOSOR452155-5G APOSOR452155-1G
mono-Fmoc ethylene diamine hydrochloride 99%
N-FMOC-ethylenediamine hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₈N₂O₂·HCl
MW: 318,80 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00830741
Numéro CAS: 391624-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité