tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Bromoacetyl)-1-Boc-piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
OR452185-1G
APOSOR452185-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR452185-1G
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-(bromoacetyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉BrN₂O₃
MW: 307,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16990579
Numéro CAS: 112257-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité