Acide 2,2'-dithiodibenzoïque 82%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-Dithiosalicylic acid, 2,2'-Dithiodibenzoic acid
OR4531-500G
APOSOR4531-500GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR4531-500G
Acide 2,2'-dithiodibenzoïque 82%
Acide 2,2'-dithiodibenzoïque
Formule: C₁₄H₁₀O₄S₂
MW: 306,36 g/mol
Point de fusion: 287…290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002465
Numéro CAS: 119-80-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité