3-Iodobenzoate d'éthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4534-500GEA 539 EUR InStock
APOSOR4534-500G APOSOR4534-100G APOSOR4534-25G
3-Iodobenzoate d'éthyle
3-Iodobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉IO₂
MW: 276,07 g/mol
Point d'ébullition: 160…161 °C/38mmHg
Densité: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044769
Numéro CAS: 58313-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité