1-Iodo-3-nitrobenzène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-Iodo-3-nitrobenzène 95%
1-Iodo-3-nitrobenzène
Formule: C₆H₄INO₂
MW: 249,01 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 35…38 °C
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007218
Numéro CAS: 645-00-1
ONU: 2926
ADR: 4.1+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité