2-Iodopropane 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4540-500GEA 263 EUR InStock
APOSOR4540-500G APOSOR4540-100G
2-Iodopropane 99%
2-Iodopropane
Formule: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C
Point de fusion: –90 °C
Densité: 1,703 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 75-30-9
EINECS: 200-562-9
ONU: 2392
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité