2-Iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4542-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Iodotoluène 98%
2-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité