4-Méthoxyindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 23.4 EUR InStock
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Méthoxyindole 98%
4-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 181…183 °C/24mmHg
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009737
Numéro CAS: 4837-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité