Bromo-3-benzyle chlorure
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
OR4547-25G OR4547-100G
APOSOR4547-25GEA 77 EUR InStock
APOSOR4547-25G APOSOR4547-100G
Bromo-3-benzyle chlorure
Bromo-3-benzyle chlorure
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C/18mmHg
Densité: 1.608 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040865
Numéro CAS: 932-77-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité