1,4'-Bipiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4548-25G OR4548-100G OR4548-5G
APOSOR4548-25GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR4548-25G APOSOR4548-100G APOSOR4548-5G
1,4'-Bipiperidine 98%
1,4'-Bipiperidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
Point de fusion: 64…66 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006475
Numéro CAS: 4897-50-1
EINECS: 225-522-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité