4-Hydroxythiophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Hydroxybenzènethiol4-Mercaptophénolp-Hydroxythiophénol
APOSOR4561-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR4561-5G APOSOR4561-100G APOSOR4561-25G
4-Hydroxythiophénol 98%
4-Hydroxythiophénol
Formule: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C/25mmHg
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004850
Numéro CAS: 637-89-8
EINECS: 211-307-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité