2-Piperazinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Piperazin-2-one
OR4565-1G OR4565-25G OR4565-5G
APOSOR4565-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4565-1G APOSOR4565-25G APOSOR4565-5G
2-Piperazinone
2-Piperazinone
Formule: C₄H₈N₂O
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C/5.25mmHg
Point de fusion: 134…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318687
Numéro CAS: 5625-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité