2'-Benzyloxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
OR4566-25G OR4566-5G
APOSOR4566-25GEA 599 EUR InStock
APOSOR4566-25G APOSOR4566-5G
2'-Benzyloxyacétophénone
2'-Benzyloxyacétophénone
Formule: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Point de fusion: 38…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017240
Numéro CAS: 31165-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité