(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR4584-5G OR4584-1G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 19 EUR InStock
APOSOR4584-5G APOSOR4584-1G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 43…50 °C
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115306
Numéro CAS: 143900-43-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité