(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR4585-1GEA 65.5 EUR InStock
APOSOR4585-1G APOSOR4585-5G APOSOR4585-25G
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride 97%
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
MW: 173,08 g/mol
Point de fusion: 205…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427036
Numéro CAS: 334618-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité