(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-(-)-3-Piperidinamine dihydrochloride, (R)-Piperidin-3-amine dihydrochloride
OR4587-1G
APOSOR4587-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR4587-1G
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
(R)-(-)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₅H₁₄Cl₂N₂
MW: 173,08 g/mol
Point de fusion: 190…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799458
Numéro CAS: 334618-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité