(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4588-1G OR4588-5G OR4588-25G
APOSOR4588-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR4588-1G APOSOR4588-5G APOSOR4588-25G
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094718
Numéro CAS: 625471-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité