(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4589-5G OR4589-1G OR4589-25G
APOSOR4589-5GEA 42.3 EUR InStock
APOSOR4589-5G APOSOR4589-1G APOSOR4589-25G
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094717
Numéro CAS: 188111-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité