2-Bromo-5-iodotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4591-25G OR4591-5G OR4591-100G
APOSOR4591-25GEA 29 EUR InStock
APOSOR4591-25G APOSOR4591-5G APOSOR4591-100G
2-Bromo-5-iodotoluène
2-Bromo-5-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 148 °C/20mmHg
Densité: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070749
Numéro CAS: 202865-85-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité