5-Bromo-2-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 154 EUR InStock
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotoluène 98%
5-Bromo-2-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Point d'ébullition: 262…265 °C
Densité: 2.08 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060664
Numéro CAS: 116632-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité