2-Bromo-4-isopropylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR4598-5GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR4598-5G APOSOR4598-25G
2-Bromo-4-isopropylaniline
2-Bromo-4-isopropylaniline
Formule: C₉H₁₂BrN
MW: 214,1 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C/3mmHg
Densité: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051585
Numéro CAS: 51605-97-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité