2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46000-1G OR46000-250MG
APOSOR46000-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR46000-1G APOSOR46000-250MG
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
2-Aminopyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783936
Numéro CAS: 2164-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité