2-Chloro-4-méthoxypyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR46001-100G OR46001-25G
APOSOR46001-100GEA 253 EUR InStock
APOSOR46001-100G APOSOR46001-25G
2-Chloro-4-méthoxypyrimidine
2-Chloro-4-méthoxypyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂O
Point de fusion: 54…57 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194055
Numéro CAS: 22536-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité