Ciclopentilmetanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopentaneméthanol
APOSOR46003-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR46003-5G
Ciclopentilmetanol
Ciclopentilmetanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 162…163 °C
Densité: 0,926 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001384
Numéro CAS: 3637-61-4
EINECS: 222-861-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité