1-Docosène
Fournisseur: Apollo Scientific
OR460033-100G OR460033-25G OR460033-5G
APOSOR460033-100GEA 546 EUR InStock
APOSOR460033-100G APOSOR460033-25G APOSOR460033-5G
1-Docosène
1-Docosène
Formule: C₂₂H₄₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027085
Numéro CAS: 1599-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité